(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde, (Formylmethylene)triphenylphosphorane
T2001-5G T2001-25G
TCIAT2001-5GEA 55 EUR
TCIAT2001-5G TCIAT2001-25G
(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde ≥98.0% (by HPLC)
(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde
Formula: C₂₀H₁₇OP
MW: 304,33 g/mol
Pto. de fusión: 198°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006994
Núm. CAS: 2136-75-6
EINECS: 218-375-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e48f37235609ce09dc0aebab7fadc0214183952&vid=6e48f37235609ce09dc0aebab7fadc0214183952&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %