Triethylsilanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T2017-25ML T2017-5ML
TCIAT2017-25MLEA 261 EUR
TCIAT2017-25ML TCIAT2017-5ML
Triethylsilanol ≥98.0% (por GC)
Triethylsilanol
Formula: C₆H₁₆OSi
Número MDL: MFCD00042640
Núm. CAS: 597-52-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bbb6cc8274aa40c7dd217a0309180c2964a84fe7&vid=bbb6cc8274aa40c7dd217a0309180c2964a84fe7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %