2,4,5,6-Tetrafluoro-1,3-phenylenediamine ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,3-Diamino-2,4,5,6-tetrafluorobenzene
T2019-1G T2019-5G
TCIAT2019-1GEA 94 EUR
TCIAT2019-1G TCIAT2019-5G
2,4,5,6-Tetrafluoro-1,3-phenylenediamine ≥95.0% (por GC)
2,4,5,6-Tetrafluoro-1,3-phenylenediamine
Formula: C₆H₄F₄N₂
MW: 180,11 g/mol
Pto. de fusión: 131°C
Número MDL: MFCD00039764
Núm. CAS: 1198-63-6
EINECS: 214-836-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C