Sigma-Sil-A, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Peligro
1391-10X1ML 1391-1ML 1391-5X1ML
1391-10X1MLEA 543 EUR
1391-10X1ML 1391-1ML 1391-5X1ML
Sigma-Sil-A, Sigma-Aldrich®
Sigma-Sil-A
Trimethylchlorosilane: hexamethyldisilazane: pyridine (1:3:9) reagent for preparing TMS derivatives of amino acids, sugars, etc.
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00080961
ADR: 3,II