Sodium trifluoromethanesulphinate ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Trifluoromethanesulphinic acid Sodium Salt, Langlois Reagent
T2033-25G T2033-5G
TCIAT2033-25GEA 160 EUR
TCIAT2033-25G TCIAT2033-5G
Sodium trifluoromethanesulphinate ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Sodium trifluoromethanesulphinate
Formula: CHF₃O₂S
MW: 156.05 g/mol
Número MDL: MFCD03092989
Núm. CAS: 2926-29-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Sodium hypochlorite Method) min. 95.0 %