Tri-p-tolylsulphonium trifluoromethanesulphonate ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T2042-1G
T2042-5G
TCIAT2042-1GEA
78
EUR
TCIAT2042-1G
TCIAT2042-5G
Tri-p-tolylsulphonium trifluoromethanesulphonate ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Tri-p-tolylsulphonium trifluoromethanesulphonate
Formula:
C₂₂H₂₁F₃O₃S₂ Pto. de fusión: 106°C |
Número MDL:
MFCD06797188 Núm. CAS: 127820-38-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity (Ion exchange titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 105.0 to 111.0 deg-C |