(3-Isocyanatopropyl)trimethoxysilane ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Isocyanic acid 3-(Trimethoxysilyl)propyl ester, 3-(Trimethoxysilyl)propyl Isocyanate
T2044-100G T2044-25G
TCIAT2044-100GEA 98 EUR
TCIAT2044-100G TCIAT2044-25G
(3-Isocyanatopropyl)trimethoxysilane ≥97.0% (por GC)
(3-Isocyanatopropyl)trimethoxysilane
Formula: C₇H₁₅NO₄Si
MW: 205,29 g/mol
Pto. Ebullición: 75°C
Pto. de inflamación: 108°C
Número MDL: MFCD00015793
Núm. CAS: 15396-00-6
EINECS: 239-415-9
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %