1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-deoxy-2-phthalimido-β-D-glucopyranose ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-deoxy-2-phthalimido-β-D-glucopyranose
T2047-25G T2047-5G
TCIAT2047-25GEA 289 EUR
TCIAT2047-25G TCIAT2047-5G
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-deoxy-2-phthalimido-β-D-glucopyranose ≥97.0% (by HPLC)
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-deoxy-2-phthalimido-beta-D-glucopyranose
Formula: C₂₂H₂₃NO₁₁
MW: 477,42 g/mol
Pto. de fusión: 200°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00080781
Núm. CAS: 10022-13-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Specific rotation [a]20/D +66.0 to +70.0 deg (C=1, CHCl3)