2-(2-Thienyl)-1,3-dioxolane ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T2049-25G T2049-5G
TCIAT2049-25GEA 270 EUR
TCIAT2049-25G TCIAT2049-5G
2-(2-Thienyl)-1,3-dioxolane ≥97.0% (por GC)
2-(2-Thienyl)-1,3-dioxolane
Formula: C₇H₈O₂S
Pto. Ebullición: 111°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01924576
Núm. CAS: 58268-08-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %