Thiomorpholinoacetic acid-1',1'-dioxide monohydrate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T2050-25G T2050-5G
TCIAT2050-25GEA 198 EUR
TCIAT2050-25G TCIAT2050-5G
Thiomorpholinoacetic acid-1',1'-dioxide monohydrate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Thiomorpholinoacetic acid-1',1'-dioxide monohydrate
Formula: C₆H₁₁NO₄S
Pto. de fusión: 177°C
Número MDL: MFCD00121261
Núm. CAS: 155480-08-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in hot Water almost transparency
Water 7.5 to 9.5 %