1,1,1',1'-Tetramethyl-4,4'-(methylenedi-p-phenylene)disemicarbazide ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
T2051-25G
T2051-500G
TCIAT2051-25GEA
26
EUR
TCIAT2051-25G
TCIAT2051-500G
1,1,1',1'-Tetramethyl-4,4'-(methylenedi-p-phenylene)disemicarbazide ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
1,1,1',1'-Tetramethyl-4,4'-(methylenedi-p-phenylene)disemicarbazide
Formula:
C₁₉H₂₆N₆O₂ |
Número MDL:
MFCD00525631 Núm. CAS: 85095-61-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 174.0 to 179.0 deg-C |