2,3,4,6-Tetra-O-benzoyl-D-mannopyranose ≥93.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
T2056-1G
T2056-5G
TCIAT2056-1GEA
88
EUR
TCIAT2056-1G
TCIAT2056-5G
2,3,4,6-Tetra-O-benzoyl-D-mannopyranose ≥93.0% (by HPLC)
2,3,4,6-Tetra-O-benzoyl-D-mannopyranose
Formula:
C₃₄H₂₈O₁₀ Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD02683399 Núm. CAS: 113544-59-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 93.0 area% |
Melting point | 179.0 to 185.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -75.0 to -80.0 deg (C=1, CHCl3) |