2,4,6-Tris[bis(methoxymethyl)amino]-1,3,5-triazine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-N,2-N,4-N,4-N,6-N,6-N-hexakis(methoxymethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, Hexakis(methoxymethyl)melamine, N,N,N',N',N'',N''-Hexakis(methoxymethyl)melamine
T2059-25G T2059-5G
TCIAT2059-25GEA 200 EUR
TCIAT2059-25G TCIAT2059-5G
2,4,6-Tris[bis(methoxymethyl)amino]-1,3,5-triazine ≥98.0% (por GC)
2,4,6-Tris[bis(methoxymethyl)amino]-1,3,5-triazine
Formula: C₁₅H₃₀N₆O₆
MW: 390,44 g/mol
Número MDL: MFCD00047342
Núm. CAS: 3089-11-0
EINECS: 221-422-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3adba4fec21ae5f2410d37083f2f04d10a8f7923&vid=3adba4fec21ae5f2410d37083f2f04d10a8f7923&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 53.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency