2,4,5-Trifluoro-1,3-phenylenediamine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,3-Diamino-2,4,5-trifluorobenzene
T2060-1G T2060-5G
TCIAT2060-1GEA 114 EUR
TCIAT2060-1G TCIAT2060-5G
2,4,5-Trifluoro-1,3-phenylenediamine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2,4,5-Trifluoro-1,3-phenylenediamine
Formula: C₆H₅F₃N₂
MW: 162,12 g/mol
Número MDL: MFCD04114298
Núm. CAS: 321182-37-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 77.0 deg-C