3,5,6-Trifluoro-2-hydroxypyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T2061-1G
T2061-5G
TCIAT2061-1GEA
69
EUR
TCIAT2061-1G
TCIAT2061-5G
3,5,6-Trifluoro-2-hydroxypyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,5,6-Trifluoro-2-hydroxypyridine
Formula:
C₅H₂F₃NO |
Número MDL:
MFCD04114299 Núm. CAS: 75777-49-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 99.0 to 102.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |