1-(Trifluoroacetyl)piperidine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-Trifluoroacetyl Piperidine
T2087-25G T2087-5G
TCIAT2087-25GEA 177 EUR
TCIAT2087-25G TCIAT2087-5G
1-(Trifluoroacetyl)piperidine ≥98.0% (por GC)
1-(Trifluoroacetyl)piperidine
Formula: C₇H₁₀F₃NO
MW: 181,16 g/mol
Pto. Ebullición: 77°C
Pto. de inflamación: 76°C
Número MDL: MFCD00466213
Núm. CAS: 340-07-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %