2-(Trimethylsilyl)phenyl trifluoromethanesulphonate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
T2089-1G
T2089-5G
T2089-25G
TCIAT2089-1GEA
36
EUR
TCIAT2089-1G
TCIAT2089-5G
TCIAT2089-25G
2-(Trimethylsilyl)phenyl trifluoromethanesulphonate ≥95.0% (por GC)
2-(Trimethylsilyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Formula:
C₁₀H₁₃F₃O₃SSi Pto. de inflamación: 96°C |
Número MDL:
MFCD00799598 Núm. CAS: 88284-48-4 UN: 3265 ADR: 8,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |