Sulphur trioxide triethylamine complex ≥96.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Peligro
T2136-25G T2136-5G
TCIAT2136-25GEA 133 EUR
TCIAT2136-25G TCIAT2136-5G
Sulphur trioxide triethylamine complex ≥96.0% (by total nitrogen basis)
Sulphur trioxide triethylamine complex
Formula: C₆H₁₅NO₃S
Pto. de fusión: 93°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 761-01-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %