Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) ≥75.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Pd2dba3, Pd₂(dba)₃
T2184-1G T2184-5G
TCIAT2184-1GEA 178 EUR
TCIAT2184-1G TCIAT2184-5G
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) ≥75.0% (by titrimetric analysis)
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
Formula: C₅₁H₄₂O₃Pd₂
MW: 915,72 g/mol
Número MDL: MFCD00013310
Núm. CAS: 51364-51-3
EINECS: 479-280-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 75.0 %