Triphenylphosphine-3,3',3''-trisulphonic acid trisodium salt ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Sodium 3,3',3''-phosphinetriyltribenzenesulphonate, Trisodium 3,3',3''-Phosphinetriyltribenzenesulphonate, Tris(3-sulphophenyl)phosphine trisodium salt, Tris(3-sulphonatophenyl)phosphine, sodium salt
T2187-1G
T2187-5G
TCIAT2187-1GEA
47
EUR
TCIAT2187-1G
TCIAT2187-5G
Triphenylphosphine-3,3',3''-trisulphonic acid trisodium salt ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Triphenylphosphine-3,3',3''-trisulphonic acid trisodium salt
Formula:
C₁₈H₁₂Na₃O₉PS₃ MW: 568.408 g/mol |
Número MDL:
MFCD00145472 Núm. CAS: 63995-70-0 EINECS: 264-596-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Ion exchange titration) | min. 97.0 % |