1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-ɑ-L-fucopyranose 98,0 HPLC_ASSAY_METHOD
Proveedor: TCI
Sinónimos:
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-α-L(−)-fucose, Tetra-O-acetyl-α-L(−)fucopyranose, ɑ-L-Fucopyranose 1,2,3,4-Tetraacetate
T2207-1G
T2207-5G
TCIAT2207-1GEA
99
EUR
TCIAT2207-1G
TCIAT2207-5G
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-ɑ-L-fucopyranose 98,0 HPLC_ASSAY_METHOD
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-alpha-L-fucopyranose
Formula:
C₁₄H₂₀O₉ MW: 332.31 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00069791 Núm. CAS: 64913-16-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 92.0 to 96.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -115.0 to -125.0 deg (C=1, CHCl3) |