o-Tolyl-3,5-xylyl ether ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T2213-25G T2213-5G
TCIAT2213-25GEA 358 EUR
TCIAT2213-25G TCIAT2213-5G
o-Tolyl-3,5-xylyl ether ≥97.0% (por GC)
o-Tolyl-3,5-xylyl ether
Formula: C₁₅H₁₆O
Núm. CAS: 196604-20-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %