9-(p-Tolyl)carbazole ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 9-(p-Tolyl)-9H-carbazole

T2227-1G T2227-5G
TCIAT2227-1GEA 45 EUR
TCIAT2227-1G TCIAT2227-5G
9-(p-Tolyl)carbazole ≥98.0% (por GC)
9-(p-Tolyl)carbazole
Formula: C₁₉H₁₅N
MW: 257,34 g/mol
Número MDL: MFCD14708175
Núm. CAS: 19264-73-4

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR