Tetrahydrofurfuryl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(Tetrahydrofuran-2-yl)methyl acrylate, Acrylic Acid Tetrahydrofurfuryl Ester
Estabilización:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
T2239-25G
T2239-500G
TCIAT2239-25GEA
17
EUR
TCIAT2239-25G
TCIAT2239-500G
Tetrahydrofurfuryl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Tetrahydrofurfuryl acrylate
Formula:
C₈H₁₂O₃ Pto. Ebullición: 87°C Pto. de inflamación: 95°C |
Número MDL:
MFCD00014516 Núm. CAS: 2399-48-6 EINECS: 219-268-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |