2,2,3,3-Tetrafluoropropyl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Acrylic Acid 2,2,3,3-Tetrafluoropropyl Ester
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
T2240-25G T2240-5G
TCIAT2240-25GEA 119 EUR
TCIAT2240-25G TCIAT2240-5G
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl acrylate
Formula: C₆H₆F₄O₂
MW: 186,11 g/mol
Pto. Ebullición: 75°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 7383-71-3
EINECS: 230-957-1
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %