4,4',4''-Tri-9-carbazolyltriphenylamine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen), purified by sublimation
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Tris(4-carbazol-9-ylphenyl)amine, 4,4',4''-Tris(carbazol-9-yl)triphenylamine, Tris(4-(9H-carbazol-9-yl)phenyl)amine, TCTA
T2274-200MG T2274-1G
TCIAT2274-200MGEA 50 EUR
TCIAT2274-200MG TCIAT2274-1G
4,4',4''-Tri-9-carbazolyltriphenylamine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen), purified by sublimation
4,4',4''-Tri-9-carbazolyltriphenylamine
Formula: C₅₄H₃₆N₄
MW: 740,91 g/mol
Pto. de fusión: 266°C
Número MDL: MFCD03093250
Núm. CAS: 139092-78-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9bdebc3f59b6df6ba57d4a19ab04e1c39788865b&vid=679caa7b7f2050d082ed3b32d62867d4f792b17d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %