3,3,5-Trimethylcyclohexyl salicylate (cis and trans mixture) cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T2278-25G
T2278-500G
T2278-100G
TCIAT2278-25GEA
16
EUR
TCIAT2278-25G
TCIAT2278-500G
TCIAT2278-100G
3,3,5-Trimethylcyclohexyl salicylate (cis and trans mixture) cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
3,3,5-Trimethylcyclohexyl salicylate (cis and trans mixture)
Formula:
C₁₆H₂₂O₃ Pto. Ebullición: 165°C |
Número MDL:
MFCD00019377 Núm. CAS: 118-56-9 EINECS: 204-260-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % (total of isomers) |