5-(Trimethylsilyl)-1,3-cyclopentadiene (Mezcla de isómeros) ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T2284-1G T2284-5G
TCIAT2284-1GEA 44 EUR
TCIAT2284-1G TCIAT2284-5G
5-(Trimethylsilyl)-1,3-cyclopentadiene (Mezcla de isómeros) ≥97.0% (por GC)
5-(Trimethylsilyl)-1,3-cyclopentadiene
Formula: C₈H₁₄Si
Pto. Ebullición: 140°C
Pto. de fusión: –19°C
Pto. de inflamación: 29°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00010666
Núm. CAS: 25134-15-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %