2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-ɑ-D-galactopyranosyl-2,2,2-trichloroacetimidate ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
T2295-1G T2295-5G
TCIAT2295-1GEA 105 EUR
TCIAT2295-1G TCIAT2295-5G
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-ɑ-D-galactopyranosyl-2,2,2-trichloroacetimidate ≥95.0% (by HPLC)
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-alpha-D-galactopyranosyl-2,2,2-trichloroacetimidate
Formula: C₁₆H₂₀Cl₃NO₁₀
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD07369652
Núm. CAS: 86520-63-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +109 to +115 deg (C=1, CHCl3)