4,4,5,5-Tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane ≥93.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: Stabilised with phenothiazine
T2297-1G T2297-25G T2297-5G
TCIAT2297-1GEA 24 EUR
TCIAT2297-1G TCIAT2297-25G TCIAT2297-5G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane ≥93.0% (por GC) estabilizado
4,4,5,5-Tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₈H₁₅BO₂
Pto. Ebullición: 40°C
Pto. de inflamación: 34°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00192492
Núm. CAS: 75927-49-0
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %