Tris(2-acryloyloxyethyl)isocyanurate ≥80.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Isocyanuric Acid Tris(2-acryloyloxyethyl) Ester
Estabilización: Stabilised with phenothiazine
T2325-25G T2325-500G
TCIAT2325-25GEA 16 EUR
TCIAT2325-25G TCIAT2325-500G
Tris(2-acryloyloxyethyl)isocyanurate ≥80.0% (por GC) estabilizado
Tris(2-acryloyloxyethyl)isocyanurate
Formula: C₁₈H₂₁N₃O₉
MW: 423,38 g/mol
Núm. CAS: 40220-08-4
EINECS: 254-843-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %