4,4',4''-Triaminotriphenylamine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Tris(4-aminophenyl)amine
T2332-1G T2332-5G
TCIAT2332-1GEA 94 EUR
TCIAT2332-1G TCIAT2332-5G
4,4',4''-Triaminotriphenylamine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4,4',4''-Triaminotriphenylamine
Formula: C₁₈H₁₈N₄
MW: 290,38 g/mol
Pto. de fusión: 230°C
Número MDL: MFCD00778301
Núm. CAS: 5981-09-9
EINECS: 227-791-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %