2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T2350-25G T2350-5G
TCIAT2350-25GEA 113 EUR
TCIAT2350-25G TCIAT2350-5G
2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₈H₁₄O₂
MW: 142,20 g/mol
Número MDL: MFCD00011538
Núm. CAS: 15641-58-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 122.0 deg-C