1,5,6,7-Tetrahydro-2-methyl-4H-indol-4-one ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Methyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydroindole
T2376-25G T2376-5G
TCIAT2376-25GEA 179 EUR
TCIAT2376-25G TCIAT2376-5G
1,5,6,7-Tetrahydro-2-methyl-4H-indol-4-one ≥98.0% (por GC)
1,5,6,7-Tetrahydro-2-methyl-4H-indol-4-one
Formula: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Pto. de fusión: 204°C
Número MDL: MFCD04972500
Núm. CAS: 35308-68-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %