2,3,4,5-Tetrachlorobenzoic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T2378-25G
T2378-5G
TCIAT2378-25GEA
60
EUR
TCIAT2378-25G
TCIAT2378-5G
2,3,4,5-Tetrachlorobenzoic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2,3,4,5-Tetrachlorobenzoic acid
Formula:
C₇H₂Cl₄O₂ MW: 259,89 g/mol |
Número MDL:
MFCD00061126 Núm. CAS: 50-74-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 193.0 to 197.0 deg-C |