2,3-Thiophenedicarboxaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T2388-1G
T2388-5G
TCIAT2388-1GEA
83
EUR
TCIAT2388-1G
TCIAT2388-5G
2,3-Thiophenedicarboxaldehyde ≥98.0% (por GC)
2,3-Thiophenedicarboxaldehyde
Formula:
C₆H₄O₂S Pto. Ebullición: 134°C |
Número MDL:
MFCD00209616 Núm. CAS: 932-41-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 77.0 to 81.0 deg-C |