Tripropylene glycol diacrylate ≥90.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Estabilización:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
T2389-25G
T2389-500G
T2389-100G
TCIAT2389-25GEA
16
EUR
TCIAT2389-25G
TCIAT2389-500G
TCIAT2389-100G
Tripropylene glycol diacrylate ≥90.0% (por GC) estabilizado
Tripropylene glycol diacrylate
Formula:
C₁₅H₂₄O₆ Pto. de inflamación: 172°C |
Número MDL:
MFCD00064598 Núm. CAS: 42978-66-5 EINECS: 256-032-2 UN: 3082 ADR: 9,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % (total of isomer) |