N-(Trimethylsilyl)bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T2392-1G T2392-5G
TCIAT2392-1GEA 69 EUR
TCIAT2392-1G TCIAT2392-5G
N-(Trimethylsilyl)bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥97.0% (by titrimetric analysis)
N-(Trimethylsilyl)bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formula: C₅H₉F₆NO₄S₂Si
Pto. Ebullición: 115°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD10566930
Núm. CAS: 82113-66-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %