1,2,4-Triazole-3-carboxamide ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2H-1,2,4-Triazole-3-carboxamide
T2402-25G T2402-5G
TCIAT2402-25GEA 92 EUR
TCIAT2402-25G TCIAT2402-5G
1,2,4-Triazole-3-carboxamide ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
1,2,4-Triazole-3-carboxamide
Formula: C₃H₄N₄O
MW: 112,09 g/mol
Pto. de fusión: 315°C
Número MDL: MFCD03990481
Núm. CAS: 3641-08-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %