2-(p-Toluenesulphonyl)acetic acid ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Tosylacetic acid
T2416-25G T2416-5G
TCIAT2416-25GEA 329 EUR
TCIAT2416-25G TCIAT2416-5G
2-(p-Toluenesulphonyl)acetic acid ≥98.0% (by HPLC)
2-(p-Toluenesulphonyl)acetic acid
Formula: C₉H₁₀O₄S
MW: 214.24 g/mol
Número MDL: MFCD00021764
Núm. CAS: 3937-96-0
EINECS: 223-518-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C