1,1,3-Triphenyl-2-propyn-1-ol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T2418-25G
T2418-5G
TCIAT2418-25GEA
127
EUR
TCIAT2418-25G
TCIAT2418-5G
1,1,3-Triphenyl-2-propyn-1-ol ≥98.0% (por GC)
1,1,3-Triphenyl-2-propyn-1-ol
Formula:
C₂₁H₁₆O Pto. Ebullición: 220°C |
Número MDL:
MFCD00004449 Núm. CAS: 1522-13-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 80.0 to 84.0 deg-C |