cis-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T2423-1G T2423-5G
TCIAT2423-1GEA 53 EUR
TCIAT2423-1G TCIAT2423-5G
cis-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
cis-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₈H₁₁F₃O₂
Número MDL: MFCD09037361
Núm. CAS: 1202578-27-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C