trans-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: trans-4-(Trifluoromethyl)cyclohexane-carboxylicacid
T2424-1G T2424-5G
TCIAT2424-1GEA 32 EUR
TCIAT2424-1G TCIAT2424-5G
trans-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
trans-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₈H₁₁F₃O₂
MW: 196,17 g/mol
Número MDL: MFCD09037363
Núm. CAS: 133261-33-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C