Trimethyl-1,2,3-propanetricarboxylate 97,0 GC_ASSAY_METHOD
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3-(Methoxycarbonyl)pentanedioic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl 3-(Methoxycarbonyl)pentanedioate, 1,2,3-Propanetricarboxylic Acid Trimethyl Ester
T2429-1G T2429-5G
TCIAT2429-1GEA 42 EUR
TCIAT2429-1G TCIAT2429-5G
Trimethyl-1,2,3-propanetricarboxylate 97,0 GC_ASSAY_METHOD
Trimethyl-1,2,3-propanetricarboxylate
Formula: C₉H₁₄O₆
MW: 218.21 g/mol
Pto. Ebullición: 150°C
Densidad: 1.18
Número MDL: MFCD00040552
Núm. CAS: 6138-26-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %