D-Tryptophan benzyl ester hydrochloride ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
T2438-1G
T2438-5G
TCIAT2438-1GEA
62
EUR
TCIAT2438-1G
TCIAT2438-5G
D-Tryptophan benzyl ester hydrochloride ≥98.0% (by total nitrogen basis)
D-Tryptophan benzyl ester hydrochloride
Formula:
C₁₈H₁₈N₂O₂ Pto. de fusión: 215°C |
Número MDL:
MFCD00237293 Núm. CAS: 22839-16-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -30.0 to -35.0 deg (C=1, DMF) |