(R)-Methyl-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoate hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
T2442-25G T2442-5G
TCIAT2442-25GEA 92 EUR
TCIAT2442-25G TCIAT2442-5G
(R)-Methyl-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoate hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
(R)-Methyl-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoate hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₄N₂O₂·HCl
Pto. de fusión: 205°C
Número MDL: MFCD00038992
Núm. CAS: 14907-27-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -17.0 to -22.0 deg (C=5, MeOH)