1-(Trimethylsilyl)-2-naphthyl trifluoromethanesulphonate ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T2465-1G T2465-5G
TCIAT2465-1GEA 161 EUR
TCIAT2465-1G TCIAT2465-5G
1-(Trimethylsilyl)-2-naphthyl trifluoromethanesulphonate ≥96.0% (por GC)
1-(Trimethylsilyl)-2-naphthyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₁₄H₁₅F₃O₃SSi
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 252054-88-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %