3-(Trimethylsilyl)-2-naphthyl trifluoromethanesulphonate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T2466-1G T2466-5G
TCIAT2466-1GEA 192 EUR
TCIAT2466-1G TCIAT2466-5G
3-(Trimethylsilyl)-2-naphthyl trifluoromethanesulphonate ≥95.0% (por GC)
3-(Trimethylsilyl)-2-naphthyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₁₄H₁₅F₃O₃SSi
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10566935
Núm. CAS: 780820-43-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %