Trichostatin A ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: TSA, (R,2E,4E)-7-(4-(dimethylamino)phenyl)-N-hydroxy-4,6-dimethyl-7-oxohepta-2,4-dienamide, [R-(E,E)]-7-[4-(Dimethylamino)phenyl]-N-hydroxy-4,6-dimethyl-7-oxo-2,4-heptadienamide
T2477-10MG T2477-50MG
TCIAT2477-10MGEA 306 EUR
TCIAT2477-10MG TCIAT2477-50MG
Trichostatin A ≥98.0% (by HPLC)
Trichostatin A
Formula: C₁₇H₂₂N₂O₃
MW: 302,37 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD03848392
Núm. CAS: 58880-19-6
Índice Merck: 14,09649
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b08c515bba02f7741043c49b7a82897df939952&vid=3b08c515bba02f7741043c49b7a82897df939952&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 95.0 ee%