Tetrafluorosuccinic anhydride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
T2478-1G T2478-5G
TCIAT2478-1GEA 54 EUR
TCIAT2478-1G TCIAT2478-5G
Tetrafluorosuccinic anhydride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Tetrafluorosuccinic anhydride
Formula: C₄F₄O₃
Pto. Ebullición: 55°C
Densidad: 1,62
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00037917
Núm. CAS: 699-30-9
EINECS: 211-832-0
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %